missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit

Numéro de catalogue. A36572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
A36572 Jaune
A35428 Bleu
A36569 Violet
A36571 Rouge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. A36572 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A36572

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les kits de conversion Attune NxT Violet 6 sont conçus pour reconfigurer les instruments violets à quatre canaux Attune NxT afin de permettre la détection de six canaux de violet.

Les kits de conversion Attune NxT Violet 6 sont destinés à la reconfiguration des instruments Attune NxT à quatre canaux afin de permettre la détection de six canaux de violet. Un kit de conversion est requis pour chaque laser original et tout laser amélioré de l’instrument. La conversion est effectuée dans votre laboratoire par un ingénieur de service sur le terrain.

Spécifications

Gamme de produit Accordez
Contenu et stockage Bloc optique et filtres
Quantité 1 kit
Couleur Jaune
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Instrument violet à quatre canaux Attune NxT
Type de produit Conversion Kit

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.