missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Attune™ Fluide de mise au point (1X)
Description
- Une solution tampon optimisée utilisée dans le Attune™ cytomètre de focalisation acoustique pour la focalisation et le transport des particules à travers le système fluidique
- Ce réactif de soutien stérile, tamponné et sans azide contient un tensioactif qui aide à nettoyer les lignes fluidiques du Attune™ cytomètre de focalisation acoustique
- Conçu pour minimiser la formation de bulles et prévenir l’accumulation de matière cellulaire dans la cellule de flux, ce qui réduit les bouchons de l’instrument
- Le fluide de focalisation 1X prêt à l’emploi a été conçu pour éliminer le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que l’accès à un système d’eau purifiée
- Un emballage pratique de 20 L fournit suffisamment de liquide de focalisation pour fonctionner pendant au moins 20 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L)
- Spigot aide à simplifier le remplissage des réservoirs fluidiques embarqués
- Chaque lot de Attune™ fluide de focalisation est traçable par son numéro de lot et a été validé pour une utilisation sur le Attune™ cytomètre de focalisation acoustique
Specifications
Specifications
| Product Line | Accordez |
| For Use With (Equipment) | Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique |
| Format | Liquide |
| Product Type | Fluide de focalisation |
| Quantity | 20 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.