missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Attune™ Fluide de mise au point (1X)
Description
Attune™ Le fluide de focalisation est une solution tampon optimisée utilisée dans le Attune™ cytomètre de focalisation acoustique pour la focalisation et le transport des particules à travers le système fluidique.
Maintient la propreté
Attune™ du système Le fluide de focalisation est un réactif de soutien stérile, tamponné et sans azides, qui contient un tensioactif aidant à nettoyer les lignes fluidiques du Attune™ cytomètre de focalisation acoustique. Le Attune™ fluide de focalisation a été conçu pour minimiser la formation de bulles et prévenir l’accumulation de matière cellulaire dans la cellule de flux, ce qui réduit les bouchons des instruments.
Pratique
Le fluide de focalisation 1X prêt à l’emploi a été conçu pour éliminer le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que l’accès à un système d’eau purifiée. L’emballage pratique de 10 L fournit suffisamment de liquide de focalisation pour fonctionner pendant au moins 10 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L) et dispose d’un robinet pour faciliter le remplissage des réservoirs fluidiques embarqués.
Le fluide de focalisation de haute qualité
Attune™ est préparé, filtré et emballé dans un environnement stérile afin d’assurer la plus haute qualité. Chaque lot est traçable par son numéro de lot et a été validé pour une utilisation sur le Attune™ cytomètre acoustique de focalisation.
Maintient la propreté
Attune™ du système Le fluide de focalisation est un réactif de soutien stérile, tamponné et sans azides, qui contient un tensioactif aidant à nettoyer les lignes fluidiques du Attune™ cytomètre de focalisation acoustique. Le Attune™ fluide de focalisation a été conçu pour minimiser la formation de bulles et prévenir l’accumulation de matière cellulaire dans la cellule de flux, ce qui réduit les bouchons des instruments.
Pratique
Le fluide de focalisation 1X prêt à l’emploi a été conçu pour éliminer le besoin de dilution avant utilisation, ainsi que l’accès à un système d’eau purifiée. L’emballage pratique de 10 L fournit suffisamment de liquide de focalisation pour fonctionner pendant au moins 10 jours (la consommation moyenne de liquide de focalisation par jour est inférieure à 1 L) et dispose d’un robinet pour faciliter le remplissage des réservoirs fluidiques embarqués.
Le fluide de focalisation de haute qualité
Attune™ est préparé, filtré et emballé dans un environnement stérile afin d’assurer la plus haute qualité. Chaque lot est traçable par son numéro de lot et a été validé pour une utilisation sur le Attune™ cytomètre acoustique de focalisation.
Spécifications
Spécifications
| Gamme de produit | Accordez |
| Type de produit | Fluide de focalisation |
| À utiliser avec (équipement) | Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Quantité | 10 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.