missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activateur d’apoptose 2, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAJ65320LB0
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ65320LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ65320LB0 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65320LB0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Active l’apoptose dans les cellules; montre la sélectivité des cellules cancéreuses par rapport aux lignées cellulaires normales

Active l’apoptose dans les cellules; montre la sélectivité des cellules cancéreuses par rapport aux lignées cellulaires normales

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 79183-19-0
Formule moléculaire C15H9Cl2NO2
Synonyme 1-[(3,4-Dichlorophényl)méthyl]-1H-indole-2,3-dione

Spécifications

Aperçu général Orange
Quantité 5 mg
Poids de formule 306,14g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de l’apoptose
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) Active l’apoptose dans les cellules, montre la sélectivité des cellules cancéreuses par rapport aux lignées cellulaires normales
Forme Poudre

RUO – Usage réservé à la recherche