missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Gants industriels en tricot
Description
- Les gants de sécurité industriels ont un design ultraléger de calibre 18, assurant une dextérité avancée et une compatibilité à l’écran tactile.
- Sans silicone pour éviter le transfert potentiel de contaminants au métal avant la peinture.
- Dyneema™ La fibre de Diamond Technology aide à obtenir une protection contre la coupure EN ISO B/ANSI A2.
- Spandex™ un renforcement dans la paume et les jointures offre un ajustement amorti.
- Oeko-Tex™ La certification garantit que les gants sont exempts de substances nocives.
- Recommandé pour la manipulation des pièces, l’assemblage, l’inspection et l’entretien.
Spécifications
Spécifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie II |
| Coated Area | Non enduites |
| Construction | Tricot |
| Coating Material | Non enduites |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Material | HPPE |
| Afficher plus de résultats |