missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ AnaeroPack™ Pot rectangulaire 0,4 L

Numéro de catalogue. 23246384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
23246384 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 23246384 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE684004

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mitsubishi™ AnaeroPack™ Le bocal rectangulaire 0,4 L est un pot anaérobie avec un couvercle facile à fermer.

Mitsubishi™ AnaeroPack Le bocal rectangulaire 0,4 L est un pot anaérobie avec un couvercle facile à fermer.

Contient deux plaques standard ou une plaque d’essai MIC

Spécifications

Catégorie AnaeroPack Pot rectangulaire
Format Boîte complète
Gamme de produit Thermo Scientific Mitsubishi
Quantité 1 unité
Volume (métrique) 0.4 L