missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate d’ammonium, Ultrapure bioréagent, J.T. Baker™
Description
- Pour la précipitation des protéines, la chromatographie liquide et les applications en biologie moléculaire
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Sulfate |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de formule | 132.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | Ultrapure Bioréactif |
| Emballage | Seau en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.77kg |