missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, cristal, ACS, 98%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Phosphate Dibasic, Crystal |
| pH | 7.7 à 8.1 |
| CAS % maximal | 1 |
| Forme physique | Poudre ou aiguilles cristallines |
| Quantité | 50 kg |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Flacon en polyéthylène |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.