Learn More
Formate d’ammonium, 98+%
Description
Le formate d’ammonium est largement utilisé dans diverses réactions organiques comme la réaction de Leuckart, qui implique l’amination réductrice des aldéhydes et des cétones. Il sert de tampon en chromatographie liquide haute performance (HPLC) et en chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC/MS). Elle trouve une application dans le palladium sur la réduction du carbone (Pd/C) des groupes fonctionnels. Par exemple, la réduction des alcènes en alcanes et du formaldéhyde en méthanol. Il est aussi utilisé pour préparer de l’acide formique in situ ainsi que pour stocker l’acide formique en le fabriquant comme sel d’ammonium.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium formate |
| Point de fusion | ∼116°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | HCO2NH4 |
| Beilstein | 3625095 |
| Indice de Merck | 14,523 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water,liquid ammonia and alcohol. |
| Poids de formule | 63.06 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335-H500 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 208-753-9 |
| RTECSNumber | BQ6650000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche