missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonate d’ammonium, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
Bouteille en verre à large bouche recouverte de PVC
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002276 500 g Bouteille en verre ambré à large bouche
02002275 2.5 kg Bouteille en verre à large bouche recouverte de PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02002276 Fournisseur Avantor Code fournisseur 064201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Chemical Identifiers

CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nom de l’IUPAC diazanium; carbonate
SOURIRES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]

Specifications

Nom ou substance chimique Ammonium Carbonate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 33.5%
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Gravité spécifique 1L = 1.50kg