missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEGAscript™ T3 Transcription Kit

Numéro de catalogue. AM1338
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM1338 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM1338 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1338

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Synthétiser de 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions transcriptionnelles conventionnelles

De nouvelles conditions de réaction de transcription et la technologie brevetée à haut rendement d'Ambion permettent la synthèse de 10 à 50 fois la quantité d'ARN produite par les réactions de transcription conventionnelles. Chaque Ambion kit contient suffisamment de réactifs pour 40 réactions.

  • La technologie exclusive à très haut rendement est rapide : temps de réaction de 2 heures
  • Amplifie l’ARNa pour l’analyse de réseaux géniques et d’autres applications
  • Incorpore efficacement de nombreux nucléotides modifiés
  • Une réaction typique de 20 μL MEGAscript avec 1 μg du modèle de contrôle pTRI-Xef-1α donnera plus de 100 μg de transcription
  • La polyvalence du kit MEGAscript permet de manipuler les réactions pour inclure des réactifs spécialisés tels que des nucléotides modifiés, des analogues de condensateur ou des polymérases supplémentaires
Produits accessoires :
MessageAmp™ Les kits d’amplification d’ARN sont alimentés par la technologie MEGAscript et ont été développés spécialement pour l’amplification de l’ARNc avant l’analyse des matrices. Pour purifier les produits de transcription in vitro des nucléotides libres, des composants tampons et des enzymes, utilisez MEGAclear™ Kit (Mfr. No. AM1908) et le kit MEGAclear-96 (Mfr. No. AM1909).

Spécifications

Contenu et stockage T3 Le mélange enzymatique, le tampon de réaction 10X, ATP la solution, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, le pTRI-Xef, la DNase TURBO, la solution d’arrêt à l’acétate d’ammonium, la solution de précipitation au chlorure de lithium et le tampon de charge gel II sont tous stockés à –20 °C. L’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Équipement
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNPs, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, livraison, produits PCR
Nb de réactions 40 réactions
Gamme de produit Ambion, MEGAscript
Type de produit T3 Kit de transcription in vitro
Quantité 40 réactions
Promoteur T3
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Rendement 100 μg
Matériau de départ Produits PCR, plasmide d’ADN linéarisé
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.