missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde d’aluminium 60 GF254 neutre, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aluminum oxide 60 GF254 neutral |
| Quantité | 500 g |
| Densité | 4,0 g/cm3 (20 °C); Densité en vrac : 640 kg/m3 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |