missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals amide de l’hormone alpha-mélanocyte stimulante

Numéro de catalogue. AAJ64310MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ64310MCR 1 mg
AAJ64310LB0 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ64310MCR Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64310MCR

Un agoniste endogène des récepteurs de la mélanocortine. peptide anti-inflammatoire; antagonise les médiateurs pro-inflammatoires, y compris le TNFα-, l’IL-6 et le NO, et induit la cytokine anti-inflammatoire IL-10.

L’amide de l’hormone stimulante alpha-mélanocyte est un aagoniste endogène des récepteurs de la mélanocortine (les valeurs de Ki sont 0,12, 31, 660 et 5700 nM pour les récepteurs MC1, MC3, MC4 et MC5 respectivement). peptide anti-inflammatoire; antagonise les médiateurs pro-inflammatoires, y compris le TNFα-, l’IL-6 et le NO, et induit la cytokine anti-inflammatoire IL-10. Inhibe la consommation alimentaire et induit des érections péniennes après l’administration de la perfusion.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 581-05-5

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à -20 °C
Format Solide
Formule moléculaire C77H109N21O19S
Numéro MDL MFCD00133062
Clé InChI WHNFPRLDDSXQCL-PDEGJNOBSA-N
SOURIRES CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
Nom de l’IUPAC (4S)-4-[(1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-[({[(2S)-6-amino-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-carbamoyl-2-methylpropyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]carbamoyl}-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}-2-phenylethyl]carbamoyl}-2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl)carbamoyl]-4-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-hydroxypropanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-4-(methylsulfanyl)butanamido]butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 1664.91
Quantité 1 mg

RUO – Usage réservé à la recherche