missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide alginique, TCI America™

Numéro de catalogue. A073325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A073325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A073325G Fournisseur TCI America Code fournisseur A073325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9005-32-7
Formule moléculaire (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Numéro MDL MFCD00081309
Synonyme 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid

Spécifications

Nom ou substance chimique Alginic Acid
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0236
RTECSNumber AZ5775000
TSCA Oui