missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acide alginique, sel de sodium

Numéro de catalogue. AC177775000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC177775000 500 g Bouteille en plastique
AC177770050 5 g Bouteille en verre
AC177772500 250 g Bouteille en plastique
AC177770025 2.5 kg Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AC177775000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177775000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numéro MDL MFCD00081310
Synonyme Algin, Sodium alginate

Spécifications

Nom ou substance chimique Alginic acid, sodium salt
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en plastique
RTECSNumber AZ5820000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche