missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Mortier et pilon en agate, diamètre extérieur de 95 mm

Numéro de catalogue. AA39792KT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65mm
95mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) externe
AA39792KT 95mm
AA39791KT 65mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA39792KT Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039792KT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour préparer des échantillons pour le Quick Press

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 94 mm (3,7 po)
Diamètre (métrique) externe 95mm
Type de produit Mortier et pilon
À utiliser avec (équipement) Wig-L-Bug Moulin de mélange/meulage

Utilisation uniquement de la recherche RUO –