missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de charge en gel d’agarose (6X, à base de Ficoll)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Agarose gel loading dye |
| Nom Remarque | Ficoll Basé |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Concentration | 6X |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro MDL | MFCD00675058 |
RUO – Usage réservé à la recherche