missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Réseau 8-capillaire de l’analyseur génétique 3500, 50 cm

Numéro de catalogue. 4404685
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tableau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4404685 1 tableau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4404685 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404685

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une étiquette d’identification par radiofréquence est intégrée au cadre pour suivre les informations critiques de la course, qui sont ensuite rapportées sur le tableau de bord logiciel.

Les capillaires non revêtus à l’intérieur sont fournis en ensembles préassemblés de 8 capillaires par matrice, avec un cadre intégré pour une installation facile.

Order Info

À l’unité

Spécifications

Format Réseau à 8 capillaires
Contenu et stockage Stockez ce réseau à température ambiante. Pour plus de détails sur le stockage du réseau capillaire sur et hors de l’instrument, veuillez consulter le Guide d’utilisation de l’analyseur Applied Biosystems génétique 3500/3500xL.
Durée du test 125 min.
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500
Type de produit Réseau 8-capillaire de l’analyseur génétique 3500
À utiliser avec (application) Analyse de la qualité des protéines, analyse des fragments, séquençage
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Longueur des capillaires 50 cm
Quantité 1 tableau

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.