missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole, 90%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC54711CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC54711CB 250mg
CC54711DA 1g
CC54711DE 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC54711CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC54711CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 68867-20-9
Formule moléculaire C8H6INS
Poids moléculaire (g/mol) 275.107
Clé InChI YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
Nom de l’IUPAC 6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
SOURIRES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Fourchette de pourcentages d’essai 90%
Quantité 250mg
Poids de formule 275.11
Pourcentage de pureté 90%