missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kit d’accessoires de base 5 L DynaDrive™ Bioreactor

Numéro de catalogue. F1102752001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
F1102752001 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F1102752001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F1102752001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DynaDrive kit d’accessoires de base bioréacteur compatible avec les HyPerforma contrôleurs G3Lab. Comprend un adaptateur moteur, un chauffe-filtre de ventilation, une balance et des connexions système nécessaires pour faire fonctionner un bioréacteur à usage unique de 5 L DynaDrive dans les applications de bioprocédés.

Le Thermo Scientific™ DynaDrive™ kit d’accessoires de base 5 LBioreactor, F110-2752-001, fournit le matériel et les connexions système essentielles nécessaires pour faire fonctionner un conteneur à usage Bioreactor unique de 5 L DynaDrive™ (BPC) dans les applications de biotraitement en amont. Conçu pour être compatible avec Thermo Scientific™ HyPerforma™ les contrôleurs de bioprocédés G3Lab™ , ce kit permet une installation efficace et un fonctionnement standardisé de systèmes à l’échelle DynaDrive du banc.

Le kit comprend l’adaptateur moteur, le filtre de ventilation, le chauffage, la balance et les composants de connexion du système requis. Lorsqu’il est jumelé au réservoir de bioréacteur de 5 L approprié DynaDrive™ et BPC, le kit F110-2752-001 aide à assurer une performance constante et des flux de travail rationalisés lors du développement des procédés.

Caractéristiques clés et avantages

  • Inclut les composants du cœur nécessaires pour soutenir le fonctionnement d’un conteneur bioréacteur à usage unique de 5 L DynaDrive
  • Conçu pour s’intégrer aux architectures de contrôle basées sur G3Lab pour un biotraitement standardisé à l’échelle du laboratoire
  • Le filtre d’aération, le chauffage et la balance soutiennent une gestion efficace des échappements et un suivi précis du volume pendant le fonctionnement
  • Prend en chargement des flux de travail évolutifs de développement de procédés compatibles avec les grands DynaDrive systèmes de bioréacteurs

Applications typiques

  • Développement et optimisation des procédés en amont
  • Modélisation à l’échelle réduite pour les procédés de type fed-batch ou perfusion
  • Projection des médias et des flux
  • Entraînement des semences et développement du procédé N-1
  • Laboratoires mettant en œuvre des bioréacteurs à usage unique à l’échelle DynaDrive du laboratoire

Détails du produit (faits forts)

  • Type de produit : Bioreactor kit d’accessoires de base
  • Taille du bioréacteur compatible : DynaDrive™ 5 L à usage unique Bioreactor
  • Compatibilité du contrôleur : HyPerforma™ Contrôleur de bioprocédé G3Lab™
  • Comprend : Adaptateur moteur, filtre de ventilation, chauffage, balance et connexions système requises
  • Utilisation : Applications de biotraitement à usage unique à l’échelle du laboratoire

Conçu pour l’écosystème DynaDrive

Le kit d’accessoires de base F110-2752-001 fait partie de la Thermo Scientific™ DynaDrive™ plateforme à usage unique Bioreactor , supportant des flux de travail standardisés et évolutifs en amont pour le développement de procédés.

Spécifications

Capacité (métrique) 5 L
Catégorie Kit d’accessoires