missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile, 97%

Numéro de catalogue. AAH3275606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3275606 5 g
AAH3275603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3275606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3275606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 50594-78-0 | C7H3FN2O2 | 166,11 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 50594-78-0
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD01632196
Clé InChI VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
PubChem CID 3756467
Nom de l’IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Point de fusion 101 °C à 105 °C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H332-H311-H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H311-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche