missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Désoxy-5-fluorocytide, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC468740010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC468740010 1 g
AC468740050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC468740010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 468740010

Spécifications

Poids moléculaire (g/mol) 245.21
Pureté ≥94 %
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Miscible avec méthanol, DMSO
Couleur Blanc à presque blanc