missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C15905G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C15905G 5 g
C159025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C15905G Fournisseur TCI America Code fournisseur C15905G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 25369-78-2
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.641
Numéro MDL MFCD01658762
Clé InChI ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
PubChem CID 2056429
Nom de l’IUPAC 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SOURIRES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Point de fusion 294 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 184.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DE1605000
TSCA Non