missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Azacytosine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A10915G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A10915G 5 g
A109125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A10915G Fournisseur TCI America Code fournisseur A10915G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 931-86-2
Formule moléculaire C3H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
Clé InChI MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
PubChem CID 19956
ChEBI CHEBI:72474
Nom de l’IUPAC 6-amino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine-2-one
SOURIRES NC1=NC=NC(=O)N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Azacytosine
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 112.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber XZ2854300
TSCA Non