missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-1-phénylpyrazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A01745G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A01745G 5 g
A017425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A01745G Fournisseur TCI America Code fournisseur A01745G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 826-85-7
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.192
Numéro MDL MFCD00020734
Clé InChI ZVNYYNAAEVZNDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70006
Nom de l’IUPAC 2-phénylpyrazol-3-amine
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-1-phenylpyrazole
Point de fusion 44 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 159.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0086
RTECSNumber UQ6108000
TSCA Non