missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-méthylthiazole-5-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M18121G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M18121G 1 g
M18125G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M18121G Fournisseur TCI America Code fournisseur M18121G

Identifiants chimiques

CAS 82294-70-0
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
Numéro MDL MFCD07368277
Clé InChI JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SOURIRES CC1=C(SC=N1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Point de fusion 76°C
Point d’ébullition 118°C
Quantité 1 g
Poids de formule 127.16
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline