missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol |
| CAS % minimum | 96.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 205.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |