missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acide éthylbenzénéboronique, 97%

Numéro de catalogue. AAB2465614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2465614 25 g
AAB2465603 1 g
AAB2465606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2465614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2465614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149,98 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 63139-21-9
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Numéro MDL MFCD00859377
Clé InChI RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
Nom de l’IUPAC (4-éthylphényl)acide boronique
SOURIRES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethylbenzeneboronic acid
Point de fusion 150 °C à 154 °C
Quantité 25 g
Beilstein 3030638
Poids de formule 149.99
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche