missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-chloropyridine chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C028125G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C028125G 25 g
C0281250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C028125G Fournisseur TCI America Code fournisseur C028125G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7379-35-3
Formule moléculaire C5H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 150.00
Numéro MDL MFCD00012829
Clé InChI XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène 4-chloropyridine
SOURIRES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Chloropyridine Hydrochloride
Quantité 25 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 150.00
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline