missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acétylbiphényl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A102525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A102525G 25 g
A1025250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A102525G Fournisseur TCI America Code fournisseur A102525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 92-91-1
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.249
Numéro MDL MFCD00008749
Clé InChI QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
Nom de l’IUPAC 1-(4-phénylphényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Acetylbiphenyl
Point de fusion 122 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 168 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 196.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber AM9662502
TSCA Oui