missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline, 99%

Numéro de catalogue. AC158320250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC158320250 25 g Bouteille en verre
AC158320010 1 g Bouteille en verre
AC158320050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC158320250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 158320250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1662-01-7 | C24H16N 2 | 332,39 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1662-01-7
Formule moléculaire C24H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 332.39
Numéro MDL MFCD00004976
Clé InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
Nom de l’IUPAC 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5

Spécifications

Nom ou substance chimique 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS % minimum 98.5
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 218,0 °C à 221,0 °C
Couleur Du rose au blanc
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 99%
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Poids de formule 332.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 216-767-1

RUO – Usage réservé à la recherche