missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T19511G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T19511G 1 g
T19515G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T19511G Fournisseur TCI America Code fournisseur T19511G

Identifiants chimiques

CAS 214360-73-3
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD02093721
Clé InChI ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2734620
Nom de l’IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Point de fusion 170°C
Quantité 1 g
Poids de formule 219.09
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline