missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Solution de sensibilité FT-11, Sweet

Numéro de catalogue. 19039428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/Cs.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
19039428 6/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19039428 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000029587
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour vérifier l’étanchéité face au respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules.

  • Méthode rapide et simple pour vérifier l’ajustement du joint du masque.
  • Peut être réalisé avec n’importe quel masque filtrant de particules de FFP2 et des demi-masques avec filtres à particules.
  • Bouteille de 55 ml
  • Solution de sensibilité / bouteilles de recharge de 55 ml (sucré).

La 3M™ solution de test de sensibilité FT11 est un masque et un accessoire de contrôle provenant de 3M. La solution de test de sensibilité dans la bouteille de recharge est utilisée pour le test d’ajustement 3M™ FT10 pour des tests qualitatifs d’ajustement des demi-masques filtrants et demi-masques avec filtres à particules. Contenu : 55 ml.

Order Info

Individuel 1,9 oz. Des bouteilles de (55 mL) de solution de sensibilité ou de test d’ajustement sont également disponibles.

Compliance

Répond aux critères de performance pour les respirateurs d’essai d’ajustement selon OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A.

Spécifications

Type de produit Remplissage de la solution de sensibilité
Capacité (impériale) 1,9 oz.
Capacité (métrique) 55 mL
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
À utiliser avec (application) Utilisé pour tester la sensibilité du porteur de respirateur à une solution de saccharine
À utiliser avec (équipement) Kit d’ajustement qualitatif
Modèle FT-11
Quantité 6/Cs.
Type (solution) Solution de sensibilité