missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Microplaques non stériles en polypropylène à fond plat à 384 puits
Description
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogénique Fabriqué selon les directives DIN ISO 9001Le nombre de puits est quadrupléL’espacement entre puits et puits est de 4,5 mmProfil de puits carré arrondi
- Non-ste
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Lid | Sans couvercles |
| Array | 16 x 24 |
| Binding Type | Non contraignant |
| Color | Noir |
| Material | Polypropylène |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (Metric) Working | 15 à 145 μL |
| Sterility | Non stérile |
| Total Volume (Metric) Well | 152 μL |
| Afficher plus de résultats |