missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab™ Pipets de transfert de 3 mL

Numéro de catalogue. STLCT2000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 Pipettes/C.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
STLCT2000 500 Pipettes/C.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. STLCT2000 Fournisseur StatLab™ Code fournisseur CT2000
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des pipettes de transfert jetables, pratiques et économiques, non stériles.

  • Fabriqué en polyéthylène basse densité

Spécifications

Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stériles
Graduée Oui
Quantité 500 Pipettes/C.
Couleur Transparent
Volume (métrique) 3 mL
Longueur (métrique) 15 cm
Catégorie Pipette de transfert
Jetable Usage unique
Prêt à l'emploi Prêt pour la criminalistique