missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazine-4(3H)-one, 98%

Numéro de catalogue. AAH2648114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2648114 25 g
AAH2648106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2648114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2648114
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299,223 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 165534-43-0
Formule moléculaire C11H14N3O5P
Poids moléculaire (g/mol) 299.223
Numéro MDL MFCD01236967
Clé InChI AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
PubChem CID 4293995
Nom de l’IUPAC phosphate de diéthyle (4-oxo-1,2,3-benzotriazine-3-yl)
SOURIRES CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Point de fusion 71 °C à 76 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 299.22
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche