missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Buten-2-ol, 97%

Numéro de catalogue. p-7076770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1478706 5 g
AAL1478714 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAL1478706 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. L1478706

missing translation for 'validMainframeMsg'

Matière première et intermédiaire importants utilisés dans les domaines de la synthèse organique, agrochimie, pharmaceutique et des produits colorants. | CAS : 598-32-3 | C4H8O | 72,11 g/mol

C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, de l’agrochimie, de la pharmacie et des produits colorants.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 598-32-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00004543
Clé InChI MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
Nom de l’IUPAC but-3-en-2-ol
SOURIRES CC(O)C=C

Specifications

Nom ou substance chimique 3-Buten-2-ol
Point de fusion <-100 °C
Densité 0.838
Point d’ébullition 96 °C à 98 °C
Point d’éclair 20 °C (68 °F)
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.414
Quantité 5 g
Numéro UN UN1986
Beilstein 1361410
Gravité spécifique 0.838
Renseignements sur la solubilité Complètement miscible avec de l’eau.
Poids de formule 72.11
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
Hazard Category H225-H315-H319-H332-H335
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Hazard Class: 3; Packaging Group: II
EINECSNumber 209-929-8
RTECSNumber EM9275000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche