missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromothiophène-2-carboxaldéhyde 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B29345G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B29345G 5 g
B29341G 1 g
B293425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B29345G Fournisseur TCI America Code fournisseur B29345G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 930-96-1
Formule moléculaire C5H3BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.04
Numéro MDL MFCD00126680
Clé InChI BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
Nom de l’IUPAC 3-bromothiophène-2-carbaldehyde
SOURIRES BrC1=C(SC=C1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Point d’ébullition 115 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 191.04
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide