missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Diméthylisoxazole 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D176725ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D176725ML 25 mL
D1767250ML 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D176725ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D176725ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 300-87-8
Formule moléculaire C5H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 97.117
Numéro MDL MFCD00003156
Clé InChI FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 9312
Nom de l’IUPAC 3,5-diméthyl-1,2-oxazole
SOURIRES CC1=CC(=NO1)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,5-Dimethylisoxazole
Couleur Jaune
Point d’ébullition 141 °C
Quantité 25 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 97.12
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber NY2774200
TSCA Oui