missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Morpholinyl)phénol, 98%

Numéro de catalogue. AAA1570714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1570714 25 g
AAA1570703 1 g
AAA1570706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1570714 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1570714
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 27292-49-5 | C10H13NO2 | 179,22 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 27292-49-5
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00051675
Clé InChI BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
Nom de l’IUPAC 3-morpholine-4-ylphénol
SOURIRES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 3-(4-Morpholinyl)phenol
Point de fusion 127 °C à 132 °C
Quantité 25 g
Beilstein 149989
Poids de formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche