missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Diméthyl-1H-pyrazole, 97%
Description
Le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
: le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole |
| Point de fusion | 53 °C à 55 °C |
| Couleur | Blanc cassé |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 96.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide fusionné |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H318 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H318-H302 Causes serious eye damage. Harmful if swallowed. |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c |
| EINECSNumber | 429-130-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche