missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 3,4-diméthoxycinnamique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D172825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D172825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D172825G Fournisseur TCI America Code fournisseur D172825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2316-26-9
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.213
Numéro MDL MFCD00004387
Clé InChI HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Synonyme 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
Nom de l’IUPAC (E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
Point de fusion 184 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 208.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline