missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',4' - Diméthoxyacétophénone, 98%

Numéro de catalogue. AC168855000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC168855000 500 g Bouteille en verre
AC168850250 25 g Bouteille en verre
AC168851000 100 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC168855000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 168855000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1131-62-0 | C10H12O 3 | 180,2 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1131-62-0
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00008737
Clé InChI IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
Nom de l’IUPAC 1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 3', 4'-Dimethoxyacetophenone
CAS % minimum 97.5
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 48,0 °C à 52,0 °C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 286,0 °C à 288,0 °C
Point d’éclair >112 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH3
Quantité 500 g
Beilstein 08, II, 298
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans de l’eau chaude. Autres solubilités : soluble dans l’alcool
Poids de formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat,drink or smoke when using this product.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautious
EINECSNumber 214-468-

Utilisation uniquement de la recherche RUO –