missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 3-(3,4-Dihydroxyphényl)propionique, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1163822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1163822 100 g
AAA1163806 5 g
AAA1163814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1163822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1163822
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1078-61-1 | C9H10O4 | 182,175 g/mol

Acide 3-(3,4-Dihydroxyphényl)propionique : il peut être utilisé pour produire l’ester octylique de l’acide 3-(3,4-dihydroxy-phényl)-propionique par chauffage.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
de l’acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique : il peut être utilisé pour produire l’ester octyl de l’acide 3-(3,4-dihydroxy-phényl)-propionique par chauffage.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.

Chemical Identifiers

CAS 1078-61-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002776
Clé InChI DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
Nom de l’IUPAC Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O

Specifications

Nom ou substance chimique 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 136 °C à 140 °C
Quantité 100 g
Beilstein 2213449
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 214-083-8
RTECSNumber MW5143500
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche