missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2H-1,4-Benzothiazine-3(4H)-un 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B45545G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B45545G 5 g
B45541G 1 g
B455425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B45545G Fournisseur TCI America Code fournisseur B45545G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5325-20-2
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00006698
Clé InChI GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 2h 1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 1,4-benzothiazin-3 4h-one, gnf-pf-3697, 4h-benzo 1,4 thiazin-3-one, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzothiazine, 2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one
PubChem CID 21396
Nom de l’IUPAC 4H-1,4-benzothiazine-3-one
SOURIRES C1C(=O)NC2=CC=CC=C2S1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Point de fusion 180 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 165.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline