missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godet basculant BIOS de 2000 mL
Description
Thermo Scientific™ Les rotors à godets basculants BIOS de 2000 mL sont conçus pour être utilisés avec la Thermo Scientific™ Sorvall™ centrifugeuse de bioprocédé BIOS 16. Le rotor, les godets et les bouteilles fournis en ensemble ont été conçus pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en maximisant la productivité.
Obtenir un traitement des échantillons efficace et fiable grâce aux caractéristiques suivantes :
Passez à des Thermo Scientific™ Dura-Coat™ seaux avec un revêtement de nickel pour améliorer la protection contre la corrosion due à l’humidité, aux produits chimiques ou aux solutions alcalines.
- 6 x 2000 mL (12 L) de fonctionnement à 4 700 tr/min max (7 187 x RCF max);
- 8 x 2000 mL (16 L) de fonctionnement à 3 900 tr/min max (5 374 x RCF max)
- Un seau et une bouteille innovants de 2000 mL faciles à utiliser, avec un design à large ouverture, ne nécessitent pas de pont et résistent à 1000 cycles
- Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Le pare-brise permet des économies d’énergie allant jusqu’à 60% comparativement aux disques sans pare-brise
- Compatible avec Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ permettant l’ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification des rotors, ce qui fait gagner du temps et protège l’intégrité de vos échantillons
- Garantie de 2 ans
Passez à des Thermo Scientific™ Dura-Coat™ seaux avec un revêtement de nickel pour améliorer la protection contre la corrosion due à l’humidité, aux produits chimiques ou aux solutions alcalines.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Bucket |
| Capacité d'absorption | 2000 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Ensembles de rotors à seau oscillant de 2000 mL |
| Comprend | Seau ovale (ensemble de 2) |