missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-acide boronique ester de pinacol, 96%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester |
| Poids de formule | 266.1 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche