missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-6-méthoxynaphtalène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B154725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B154725G 25 g
B1547250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B154725G Fournisseur TCI America Code fournisseur B154725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5111-65-9
Formule moléculaire C11H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 237.096
Numéro MDL MFCD00004062
Clé InChI AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
Nom de l’IUPAC 2-bromo-6-méthoxynaphtalène
SOURIRES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Point de fusion 108 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 164 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 237.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline