missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-nitrothiazole 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B44135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B44135G 5 g
B44131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B44135G Fournisseur TCI America Code fournisseur B44135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3034-48-8
Formule moléculaire C3HBrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 209.02
Numéro MDL MFCD00005317
Clé InChI ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
Nom de l’IUPAC 2-bromo-5-nitro-1,3-thiazole
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-5-nitrothiazole
Point de fusion 85 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 209.02
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber XJ2986000
TSCA Oui