missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC06610DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC06610DA 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC06610DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC06610DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 54008-77-4
Formule moléculaire C8H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 197.031
Clé InChI RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
Nom de l’IUPAC 2-bromo-1-benzofuran
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Bromo-1-benzofuran
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 197.03